Learn More
Corning™ Placa de multipocillos de gelatina BioCoat™
Promoción de la propagación y la fijación celular.
Marca:  Corning™ 356652
Detalles adicionales : Peso : 3.24000kg
Código de producto. 10420102
  • 497.12€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Descripción
El soporte de cultivo para gelatina Corning BioCoat proporciona una fijación y un crecimiento que promueve el sustrato para el cultivo de una variedad de tipos de células. La gelatina se utiliza comúnmente en el cultivo de células endoteliales vasculares, células musculares, células madre embrionarias (ES) y células teratocarcinomas F9. También es adecuada para promover la adhesión de los tipos de células transfectadas. La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas solubles en agua derivadas de la hidrólisis de colágeno.
Aplicaciones:
  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Cultivo de células de teratocarcinoma F9 transfectadas y normales para estudios de expresión genética
  • Cultivo de HUVEC para la expresión 7 de la E-Selectina y la inducción 8 de VEGF
Fuente
  • Gelatina, porcina
  • Control de calidad
    • Probada para la capacidad de promover la proliferación de HUVEC
    • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
    Almacenamiento
  • 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
  • Información de órdenes
    Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
    Especificaciones
    Especificaciones
    2 x 3
    Plano
    9,6 cm2
    Rectangular
    Cultivo celular
    6
    Tapa
    5/Paq.
    Gelatina
    Transparente
    Poliestireno
    Transparente
    Poliestireno
    No estéril
    Placa Multi-Pocillos
    Promueven la adhesión, la propagación, la proliferación y la diferenciación celular
    50/Cajas de cartón
    50/Cajas de cartón
    4°C a 30°C