Learn More
Corning™ Fibronectina BioCoat™, inserto de cultivo de células humanas
Se ha probado su capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
Marca: Corning™ 354543
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
- Diseñado para reproducir fielmente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células. Se suministra con matrices extracelulares pre-aplicadas, lo que facilitará la adaptación de las células en cultivos in vitro
- Las membranas microporosas permiten la difusión de iones, proteínas de bajo peso molecular y otras sustancias por las superficies celulares apicales y basolaterales
- Las membranas de baja densidad de poro de tereftalato de polietileno (PET) con surcos grabados para una cómoda visualización de las células vivas con un microscopio de contraste de fase
- Tienen propiedades de bajo nivel de unión que minimizan la pérdida de moléculas pequeñas
El plasma humano utilizado en la preparación de este producto ha sido probado con resultados negativos para anticuerpos de VIH y HBsAg.
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
Especificaciones
0,3 cm2 | |
3 μm | |
Placa de 24 pocillos | |
12/Paq. | |
Fibronectina |
Tereftalato de polietileno (PET) | |
Inserto de membrana | |
De 2° a 8 °C | |
24/caja |