Learn More
Corning™ Kit de entorno de crecimiento celular endotelial BioCoat™
Aumenta el rendimiento de las células endoteliales a partir de una variedad de fuentes
434.30€ - 479.36€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Construcción de sistemas de modelo para estudiar la angiogénesis, la aterosclerosis, la cicatrización de heridas y la toxicología in vitro |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | De 2° a 8 °C |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11523590
|
Corning™
355054 |
Medio de cultivo celular endotelial |
434.30€
1 set |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10365771
|
Corning™
355053 |
Kit de entorno de crecimiento celular endotelial completo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Ideal para las células de la vena de cordón umbilical humano (HUVEC), la arteria pulmonar (HPAEC) y la aorta (HAEC), así como para las células del corazón fetal bovino (FBHEC). Las interacciones entre los componentes de la matriz extracelular y los factores de crecimiento desempeñan una función esencial en la determinación de la adaptación y las respuestas de células de mamíferos a sus microentornos tanto in vivo como in vitro.
- Las células se pueden subcultivar conforme a los procedimientos rutinarios, sembrar en sistemas de fermentación o utilizar en una gran variedad de bioensayos
- Integran medio con suero bajo especialmente formulado o sin suero, suplementos de cultivo y factores de crecimiento
- Cada lote de entorno se ha probado en un bioensayo y todos los componentes se han probado en cuanto a bacterias y hongos
Estos productos se han diseñado exclusivamente para investigación y no para fines de diagnóstico.
Construcción de sistemas de modelo para estudiar la angiogénesis, la aterosclerosis, la cicatrización de heridas y la toxicología in vitro
Información de órdenes
Media and cellware are also available separately.
Especificaciones
Construcción de sistemas de modelo para estudiar la angiogénesis, la aterosclerosis, la cicatrización de heridas y la toxicología in vitro | |
De 2° a 8 °C |