Learn More
Corning™ BioCoat™ 96Pocillos, tratamiento con colágeno tipo I, microplaca de fondo plano
Color:blanco; Esterilidad:no estéril; Tapa:con tapa
Marca: Corning™ 356702
Detalles adicionales : Peso : 6.65000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
El colágeno I, que se encuentra en la mayoría de los tejidos y órganos, es más abundante en la dermis, los tendones y los huesos. Es una parte integral del marco que mantiene juntas las células y los tejidos y ha sido reconocida como una matriz útil para mejorar el cultivo celular. El uso in vitro del colágeno puede ejercer efectos sobre la adherencia, la morfología, el crecimiento, la migración y la diferenciación de una variedad de tipos de células.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Rápida expansión de poblaciones celulares
- Cultivos sin suero o de suero reducido
- Ensayos de fijación celular
- Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
Control de calidad
- Se somete a pruebas para comprobar la capacidad de favorecer la fijación y la propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- >90 % de pureza de colágeno I por SDS-PAGE
Almacenamiento
Especificaciones
ANSI, SBS | |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Blanco, Fondo transparente | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Redondo | |
80/caja | |
80/caja | |
Transparente |
Estándar | |
De 4 °C a 30 °C | |
20/paq., 80/caja | |
Placa de cultivo tisular | |
384 | |
Colágeno tipo I | |
Promoción de la difusión y fijación celular, la expansión rápida de las poblaciones de células, cultivos con poco suero o sin él, ensayo de adherencia celular, mejora de la supervivencia de las células en cultivo primario | |
20/Paq. | |
Cola de rata |