Learn More
Corning™ Placas multipocillo de colágeno I BioCoat™
Tratadas con BioCoat™ para mejorar la fijación y el crecimiento celular de una gran variedad de células primarias y líneas celulares transformadas en cultivos sin suero o de suero reducido. Placas multipocillo de colágeno I Corning™ BioCoat™ que imitan entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular. Ideales para aplicaciones que requieren adhesión, crecimiento y diferenciación neuronal de líneas celulares transfectadas.
Marca:  Corning™ 356500
Detalles adicionales : Peso : 3.61000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10412311
  • 530.00€ / paquete de 50
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-09-2019
Añadir a la cesta
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Descripción
  • Source: Rat tail
  • TC-treated
  • Clear, round well
  • Flat bottom
  • Nonsterile
For research use only.
Especificaciones
Especificaciones
Clear
12
Flat
Transparente
Promotion of cell attachment and spreading, rapid expansion of cell populations, serum-free or reduced serum culture, cell adhesion assay, improving survival of primary cells in culture
50/Cs.
4°C to 30°C
Non-sterile
Round
Tissue-Culture Treated
ANSI, SBS
3.8 cm2
Poliestireno
Rat Tail
Microplaca multipocillo de colágeno I de 12 pocillos