Learn More
Corning™ Sistema de ensayo BioCoat™
Diseño fácilmente automatizable
Marca: Corning™ 354801
Detalles adicionales : Peso : 1.45000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Includes: Placa de insertos 24-Multiwell™, medios especializados para llevar a cabo 24 ensayos, bandeja de alimentación y tapa.
Descripción
- Produce una monocapa diferenciada de células Caco-2 in vitro en solo tres días
- Los insertos con revestimiento de colágeno fibrilar con medios BD BioCoat especializados aceleran la diferenciación celular
- La bandeja de alimentación de gran volumen reduce la necesidad de cambios frecuentes de medios
- Las pruebas entre lotes garantizan la uniformidad
Especificaciones
Transparente | |
No estéril | |
Cell Culture Insert System | |
Diferenciación rápida de células Caco 2 in vitro para el cribado robótico de posibles fármacos en cuanto a biodisponibilidad y absorción oral | |
1 μm |
0,3 cm2 | |
Collagen | |
24 | |
Placa de inserción de 24 pocillos múltiples, medios especializados para realizar 24 ensayos, bandeja alimentadora y tapa | |
1/Cajas de cartón |