Learn More
Corning™ Sistema de angiogénesis para la invasión de células endoteliales BioCoat™
Analice la invasión de células endoteliales mediante la detección por fluorescencia de una forma simplificada y reproducible
579.94€ - 2663.09€
Especificaciones
Tamaño de poro | 3 μm |
---|---|
Tipo | Membrana |
Para utilizar con (aplicación) | Invasión de células endoteliales |
N.° de pocillos | 24 |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11543540
|
Corning™
354142 |
5/Paq. |
2663.09€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10290862
|
Corning™
354141 |
1/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Permite la invasión de células endoteliales humanas de vena umbilical (HMVEC-1), una línea de células endoteliales humanas de vena umbilical
- Excluye la invasión de células 3T3, una línea de células de fibroblastos no invasivas
Especificaciones
3 μm | |
Membrana | |
Invasión de células endoteliales | |
24 |