Learn More
Tubos de ensayo de plástico Corning Axygen™
Tubos de ensayo de plástico transparente
Marca:  Axygen T-1275-PP
Detalles adicionales : Peso : 3.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15581443
  • 60.70€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
18-12-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los tubos se han construido con polipropileno o poliestireno
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
5 ml
Polipropileno (PP)
Non-sterile
75mm
Tubo de ensayo