Learn More
Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente y fondo transparente (NBS™)
Relación señal-ruido mejorada
Marca: Corning™ 3651
Detalles adicionales : Peso : 6.21421kg
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
100/caja | |
100/caja | |
De 4 °C a 37 °C |
Sin tapa | |
Negro, Fondo transparente | |
Poliestireno | |
De 75 a 200 μl | |
No adherente | |
Para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia | |
25/Paq. | |
de - 39 °F a 99 °F | |
Transparente |