Learn More
Corning™ Microplacas de zona media de fondo transparente de 96 pocillos
Diseñadas con fondo plano ópticamente transparente que permite una visualización microscópica directa. Las microplacas de zona media de fondo transparente de 96 pocillos Corning™ ofrecen la solución ideal para su uso en ensayos basados en células y aplicaciones con microscopios con capacidad de lectura superior o inferior.
Marca:  Corning™ 3881
Detalles adicionales : Peso : 5.62600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10438082
  • 1102.90€ / paquete de 100
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Poliestireno. Mínima interferencia de pocillo a pocillo. Volúmenes de trabajo recomendado de 75 a 200L. Disponible sin tratamiento para ensayos con soluciones, con alto porcentaje de unión para aplicaciones en inmunoensayos, o tratado con cultivo tisular para permitir el crecimiento celular
• Placa PS
Especificación
Especificación
Negro
Sistemas de detección y manipulación estándar automatizados
Poliestireno
NBS™
De 25 a 125 μl
Sin tapa
Ideal para reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la señal-ruido de ensayos
Zona media de 96 pocillos
96
190 μl
Transparentes
Sin esterilizar
Videos
Documentación