Learn More
Corning™ 384 Pocillos, con tratamiento para cultivo, Microplaca de fondo plano
Color:Fondo transparente negro; Esterilidad:Estéril; Tapa:Con tapa
Marca: Corning™ 3985BC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Adecuadas para ensayos de luminiscencia y fluorescencia que utilicen lectores de microplacas de detección superior e inferior.
Especificaciones
Estándar | |
0,06 cm2 | |
Negro, Fondo transparente | |
384 | |
Estéril | |
112 μl | |
Con código de barras genérico | |
20/Paq. | |
Transparente |
Con tapa | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 20 to 80 μl | |
Cultivo celular | |
Plano | |
100/caja | |
100/caja |