Learn More
Corning™ Microplaca de alto contenido y fondo plano con tratamiento para cultivo celular de 384 pocillos
Color:negro, fondo transparente; Esterilidad:no estéril; Tapa:Con tapa; Tipo: Parte inferior de la película
Marca:  Corning™ 4681
Detalles adicionales : Peso : 1.95045kg
Código de producto. 15388271
  • 533.09€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Con una película ultra clara, un grosor de película de 127 μm y una planicidad sin precedentes (placa completa e intra-pocillo), estas microplacas son ideales para aplicaciones de imágenes celulares de alta resolución. La microplaca y la película están fabricadas con copolímero de olefina cíclica (COC), que tiene excelentes propiedades ópticas, resistencia química y estabilidad mecánica.
  • El material COC permite una amplia resistencia química (incluyendo DMSO) y una alta estabilidad mecánica.
  • La película ultrapicura con 127 μm de grosor es muy adecuada para la microscopía de imágenes.
  • Planicidad del fondo de la película entre pocillos e intra-pocillos en 50 μm y 10 μm, respectivamente, optimizada para aplicaciones de alto contenido
  • Baja autofluorescencia y birrefringencia
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
16 x 24
Negro, Fondo transparente
384
Cultivo celular
20/caja
Con tapa
Tratado con TC
Copolímero de cicloolefina
Estéril
Plano
10/Paq.