Learn More
Corning™ Matraces giratorios de plástico desechables de 1 l y 3 l
El sistema listo para usar incluye paleta e imán integrado, lo que elimina la necesidad de invertir tiempo en el montaje o la limpieza y remontaje
Marca:  Corning™ 3561
Detalles adicionales : Peso : 4.80808kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10452425
  • 1292.81€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El sistema de matraz giratorio desechable Corning viene listo para su uso con una pala y un imán integrado, lo que reduce la necesidad de montaje, limpieza o remontaje que requiere mucho tiempo.
  • Moldeado de poliestireno virgen y estéril, cada sistema de matraz giratorio asegura una unidad estéril limpia. No más preocupaciones con los residuos de detergente o la contaminación.
  • El tamaño y la altura de la pala se han optimizado para cada tamaño de recipiente. Un imán integrado exclusivo proporciona una rotación suave y uniforme a las velocidades necesarias en agitadores de baja velocidad. La acumulación de calor en el recipiente se reduce por medio de una brida especialmente diseñada que eleva el recipiente fuera de la superficie de la placa de agitación (solo matraces de 125 ml y 500 ml).
Los kits de actualización están disponibles para convertir los matraces giratorios reusables más antiguos para que se ajusten a los nuevos impulsores de doble cojinete.
Especificaciones
Especificaciones
0,26 gal
HDPE
3,9 cm
1 L
9,6 in
6/Cs.
45&grados
GL 45
Estéril
137 mm
Naranja
5,3 in
5,4 cm
Poliestireno
24,5 cm
1/Paq.
2
Tapón de rosca
38,8 mm (aprox.)
Certificados
Ver productos accesorios