Learn More
Corning™ Revestimiento de depósitos 3D de 100 l
El revestimiento del depósito de 100 l con refuerzo elimina la contaminación cruzada y la necesidad de limpiar y validar los depósitos
Marca:  Corning™ 91-300-25
Detalles adicionales : Peso : 0.33770kg
Código de producto. 17293584
  • 74.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los revestimientos del tanque se cotizan y se venden individualmente
  • Prolonga la vida útil del depósito reutilizable
  • Cada bolsa está irradiada y envasada individualmente para garantizar la esterilidad
Aplicaciones:
Biofarmacia
Especificaciones
Especificaciones
100 L
0,0264 gal
Revestimiento de depósitos con refuerzo 3D
LDPE
Ideal para aplicaciones biofarmacéuticas