Learn More
Corn oil, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 405430025
Detalles adicionales : CAS : 8001-30-7 Peso : 2.55000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10208473
  • 116.60€ / 2.50 Kg
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
8001-30-7
MFCD00130865
Especificaciones
Corn oil
>200°C
1.4730 to 1.4760
2.5kg
MFCD00130865
Solubility in water: insoluble
0.9200g/mL
Glass bottle
0.92
8001-30-7
14, 2533
Videos
SDS Documentos