missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COQ4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | COQ4 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816354
|
Proteintech
16654-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806354
|
Proteintech
16654-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Component of the coenzyme Q biosynthetic pathway. May play a role in organizing a multi-subunit COQ enzyme complex required for coenzyme Q biosynthesis. Required for steady-state levels of other COQ polypeptides.Especificaciones
COQ4 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q4FZU1, Q8BGB8, Q9Y3A0 | |
227683, 366013, 51117 | |
COQ4 Fusion Protein Ag10089 | |
Primary | |
-20°C | |
COQ4 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CGI 92, COQ4 | |
COQ4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |