missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COQ10A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17812-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817804

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Required for the function of coenzyme Q in the respiratory chain. May serve as a chaperone or may be involved in the transport of Q6 from its site of synthesis to the catalytic sites of the respiratory complexes (Probable).
Especificaciones

Especificaciones

COQ10A
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96MF6
COQ10A
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
210582, 362810, 93058
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
COQ10A
Liquid
Coq10a
COQ10A Fusion Protein Ag12126
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Human, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados