Learn More
Abnova™ COPS8 (Human) Recombinant Protein
Human COPS8 full-length ORF ( AAH03090, 1 a.a. - 209 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00010920-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195852
  • 302.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
26-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sequence: MPVAVMAESAFSFKKLLDQCENQELEAPGGIATPPVYGQLLALYLLHNDMNNARYLWKRIPPAIKSANSELGGIWSVGQRIWQRDFPGIYTTINAHQWSETVQPIMEALRDATRRRAFALVSQAYTSIIADDFAAFVGLPVEEAVKGILEQGWQADSTTRMVLPRKPVAGALDVSFNKFIPLSEPAPVPPIPNEQQLARLTDYVAFLEN
Especificaciones
Especificaciones
AAH03090
COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 8 (Arabidopsis)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
COPS8
GST
10920
Wheat germ expression system
10 μg
COP9, CSN8, MGC1297, MGC43256, SGN8
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer