Learn More
Alambre de cobre, 2,0 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391558
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
150 cm
500 cm
Forma: Aprox. 28,1 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia, Puratronic™
Densidad ≈28.1g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 cm
Porcentaje de pureza 99.999%