Learn More
Alambre de cobre, 2,0 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781878
92.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
150 cm
500 cm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
copper
[Cu]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
copper
[Cu]
Forma: Aprox. 28,1 g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia, Puratronic™
Densidad ≈28.1g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 cm
Porcentaje de pureza 99.999%