Learn More
Copper Wire, 1.0mm (0.04 in.) dia, Puratronic™, 99.999% (Metals basis), Alfa Aesar™
Form: Approx. 7.02g/m
Marca:  Alfa Aesar 036398.CB
Detalles adicionales : CAS : 7440-50-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 250cm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377858
  • 298.00€ / 250 cm
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificaciones
Copper
7440-50-8
99.999% (Metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
Undesignated
250cm
Copper colored wire
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Wire, 1.0mm (0.04 in.) dia.
Videos
SDS Documentos