Learn More
Alfa Aesar™ Copper wire, 0.1mm (0.004 in.) dia., Puratronic™, 99.9999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 042977.G6
Detalles adicionales : CAS : 7440-50-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10m
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300268
  • 75.00€ / 10 metros
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificaciones
Copper wire
10m
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Wire
Puratronic™
≈0.07g/m
0.1mm (0.004 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
99.9999%
Videos
SDS Documentos