Learn More
Copper turnings, 99+% (metals basis), Alfa Aesar
Marca:  Alfa Aesar 010161.A1
Detalles adicionales : CAS : 7440-50-8 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11301228
  • 113.00€ / 1 Kg
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificaciones
Copper turnings
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Long, Thin, Coiled Strands
1kg
(metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
≥99%
Videos
SDS Documentos