Learn More
Alfa Aesar™ Copper tubing, 3.175mm (0.125in) OD, 1.5mm (0.059in) ID, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 013471.RN
Detalles adicionales : CAS : 7440-50-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 5 x 90cm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316838
  • 185.00€ / paquete de 5
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificación
Copper tubing
OD: 3.175mm (0.125 in.) ID: 1.5mm (0.059 in.)
(metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
5 x 90cm
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
99.9%