Learn More
Alfa Aesar™ Copper Thinfoil, 0.015mm (0.0006 in.) thick, 99.97% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 041504.FF
Detalles adicionales : CAS : 7440-50-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 25 x 25mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374248
  • 119.00€ / 25 mm
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificación
Copper Thinfoil
25 x 25mm
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Odorless
copper
23978
Foil
≈0.084g/25x25mm
0.015mm (0.0006 in.) thick, Not certified pinhole free
(metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
[Cu]
63.546
CHEBI:30052
99.97%