Learn More
Solución metálica estándar de cobre 1000 ppm, para AAS, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073209
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
3251-23-8
CuN2O6
187.554
10967
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv
18616
CHEBI:78036
cobre;dinitrato
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2]
3251-23-8
CuN2O6
187.554
10967
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv
18616
CHEBI:78036
cobre;dinitrato
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2]
Solución metálica estándar de cobre de 1000 ppm, para AAS, solución HNO3 1M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Incolora
pH 1
Cantidad 100 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Formulario Líquido