Learn More
Alfa Aesar™ Copper slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 039674.30
Detalles adicionales : CAS : 7440-50-8 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374627
  • 229.00€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificación
Copper slug
250g
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Odorless
copper
23978
Slug
≈1.8g/slug
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
[Cu]
63.546
CHEBI:30052
99.99%