missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Copper slug, 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.995+% (metals basis), Oxygen free

Marca:  Alfa Aesar™ 044258.09

Detalles adicionales : CAS : 7440-50-8 Peso : 0.01000kg

Cantidad. 10g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11309798

  • 37.80€ / 10 g


En stock 2
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]

Especificación

Copper slug
10g
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Slug
≈0.45g/slug
3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, Oxygen free
(metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
≥99.995%
Videos
SDS