Learn More
Alfa Aesar™ Copper rod, 9.5mm (0.4 in.) dia., Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010156.36
Detalles adicionales : CAS : 7440-50-8 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311218
  • 514.00€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificación
Copper rod
500g
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Rod
Puratronic™
≈6.33g/cm
9.5mm (0.4 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
99.999%