Learn More
Alfa Aesar™ Copper, plasma standard solution, Specpure™, Cu 10,000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 014372.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440410
  • 273.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
04-06-2021
MFCD00010965
Especificaciones
Copper plasma standard solution
MFCD00010965
Cu in 5% HNO3
Specpure™
Cu 10000μg/mL
UN3264
Líquida
500mL
Videos
SDS Documentos