Learn More
Yodato de cobre, anhidro, 95 %, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 089459.18
Detalles adicionales : CAS : 13454-89-2 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1479 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443780
  • 1223.00€ / 50 g
Fecha estimada de envío
07-06-2021
13454-89-2
413.349
LLVVIWYEOKVOFV-UHFFFAOYSA-L
9801829
[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Cu+2]
CuI2O6
MFCD00016055
copper iodate, copper 2+ diiodate, cupric iodate, copper iodate, anhydrous, cu.2io3
cobre;diyodato
Especificaciones
Copper iodate, anhydrous
95%
MFCD00016055
copper iodate, copper 2+ diiodate, cupric iodate, copper iodate, anhydrous, cu.2io3
LLVVIWYEOKVOFV-UHFFFAOYSA-L
cobre;diyodato
9801829
Polvo
Hygroscopic
(decomposition)
13454-89-2
CuI2O6
Green powder
Soluble in water (1.36g/L).
[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[Cu+2]
413.349
413.35
5.241^1^5
Verde
50g
Videos
SDS Documentos