Learn More
Cobre(II) trifluorometanosulfonato, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 405420250
Detalles adicionales : CAS : 34946-82-2 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 25g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003933
  • 220.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío
08-02-2021
34946-82-2
361.69
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
45051791
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
C2CuF6O6S2
MFCD00077492
copper; trifluoromethanesulfonic acid
cobre; ácido trifluorometanosulfónico
Especificaciones
Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Azul a blanco o gris
34946-82-2
C2CuF6O6S2
MFCD00077492
copper; trifluoromethanesulfonic acid
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
361.69
361.69
98%
Frasco de vidrio
25g
98%
(CF3SO3)2Cu
07,76; 08,126; 10,110; 14,102
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
cobre; ácido trifluorometanosulfónico
45051791
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos