Learn More
Cobre(II) trifluorometanosulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736032
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
34946-82-2
C2CuF6O6S2
361.69
MFCD00077492
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper; trifluoromethanesulfonic acid
45051791
cobre; ácido trifluorometanosulfónico
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
34946-82-2
C2CuF6O6S2
361.69
MFCD00077492
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper; trifluoromethanesulfonic acid
45051791
cobre; ácido trifluorometanosulfónico
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Color Azul a blanco o gris
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3SO3)2Cu
Cantidad 5 g
Fieser 07,76; 08,126; 10,110; 14,102
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.