Learn More
Trifluorometanosulfonato de cobre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024973
54.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34946-82-2
CHCuF3O3S
213.617
MFCD00077492
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper; trifluoromethanesulfonic acid
45051791
cobre; ácido trifluorometanosulfónico
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34946-82-2
CHCuF3O3S
213.617
MFCD00077492
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper; trifluoromethanesulfonic acid
45051791
cobre; ácido trifluorometanosulfónico
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Copper(II) trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst in Diels-Alder reaction and cyclopropanation reactions. It is also used as a reagent for oligosaccharide synthesis. It acts as a Lewis acid. It is also employed in the dimerization of ketone enolates and tetramethylsilane enol ethers. It is used to prepare cis vinylic sulfones and oxazoles from alkynyl sulfones and ketones respectively. Further, it plays an important role for cyclization of dienolates. In addition to this, it is useful for dehydration of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de cobre(II) actúa como catalizador en la reacción de Diels-Alder y en las reacciones de ciclopropanación. También se utiliza como reactivo para la síntesis de oligosacáridos. Actúa como un ácido de Lewis. También se emplea en la dimerización de enolatos de cetona y éteres de tetrametilsilano de enol. Se utiliza para preparar oxazoles y sulfones vinílicos cis a partir de cetonas y alquinilosulfonas respectivamente. Además, desempeña un papel importante en la ciclización de los dienolatos. También es útil para la deshidratación de alcoholes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 4028198
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.68
Porcentaje de pureza 98%