Learn More
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Technical, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical C/8480/60
Detalles adicionales : CAS : 7758-99-8 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10406870
Cantidad Precio
1 31.50€ / 1 Kg
4 28.57€ / 1 Kg
16 27.14€ / 1 Kg
En stock, listo para ser enviado: 6
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
7758-99-8
149681
Solid
7.3mmHg 25
110°C
1kg
CuO4S·5H2O
249.68g/mol
Plastic powder jar
Blue
3.5 to 4.5
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate
SDS Documentos