Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072021
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
cobre; sulfato; pentahidrato
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
cobre; sulfato; pentahidrato
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CuSO4 · 5H2O
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.69g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 102%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Presión de vapor 7.3mmHg (25°C)