Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, Puriss., suitable for, meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071791
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Puriss., suitable for, Meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CuSO4 · 5H2O
Número UN 3077
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.69g/mol
Grado puriss.
Presión de vapor 7.3mmHg (25°C)