Learn More
Copper (II) sulfate pentahydrate, ACS, 98.0-102.0%, Alfa Aesar
Marca:  Alfa Aesar 014178.A3
Detalles adicionales : CAS : 7758-99-8 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 3288 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377767
  • 97.50€ / 2 Kg
En stock 7
Añadir a la cesta
Especificación
7758-99-8
249.677
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
CuH10O9S
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
24463
copper;sulfate;pentahydrate
Especificación
Copper(II) sulfate
7758-99-8
CuH10O9S
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper;sulfate;pentahydrate
24463
249.68; (159.60 Anhydrous)
ACS
pentahydrate
98.0-102.0%
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
249.677
CHEBI:31440
Crystalline
2kg