Learn More
Pentahidrato de sulfato de cobre(II), 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10627162
21.31 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto de fusión 110.0°C
Color Azul
Forma física Cristales finos o polvos cristalinos
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuSO4·5H2O
Número UN 3077
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Índice Merck 15, 2643
Información de solubilidad Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in alcohol and glycerol, insoluble in ethanol
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.68
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate