Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, ≥98.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number p-7120356
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
cobre; sulfato; pentahidrato
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
cobre; sulfato; pentahidrato
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Reagent Grade,≥98.0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto de fusión 110°C
Color Azul verdoso
pH 3.5 to 4.5 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CuSO4 · 5H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.69g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 7.3mmHg (25°C)
Densidad 2.28g/cu.cm at 20°C