Learn More
Sulfato de cobre(II), +98 %, para análisis, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509805
21.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7758-98-7
CuO4S
159.6
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
24462
CHEBI:23414
cobre;sulfato
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7758-98-7
CuO4S
159.6
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
24462
CHEBI:23414
cobre;sulfato
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate
Punto de fusión 200.0°C
Color De gris a verde
Forma física Polvo fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Índice Merck 15,2643
Información de solubilidad Solubility in water: 203g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Analítica
Pérdida por secado 1% (300°C) max.