Learn More
Copper(II) selenide, Black pieces, 99.5% (Metals basis), Alfa Aesar™
For Use in Semiconductors, As Catalyst in Kjeldahl Digestion
Marca: Alfa Aesar 017901.06
Detalles adicionales : CAS : 1317-41-5 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. | 5g |
---|
Descripción
Form: 6mm and down piecesIdentificadores de productos químicos
1317-41-5 | |
CuSe | |
MFCD00016058 |
Especificación
Copper(II) selenide | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00016058 | |
Pieces | |
Black |
1317-41-5 | |
CuSe | |
142.5 | |
5.99g/cm3 | |
5g |