Learn More
Pirofosfato de cobre(II) hidrato, P2O7 43,5-48,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11310388
63.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16570-28-8
Cu2O7P2
301.03
MFCD00150225
PEVJCYPAFCUXEZ-UHFFFAOYSA-J
dicopper(2+) (phosphonatooxy)phosphonate
[Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16570-28-8
Cu2O7P2
301.03
MFCD00150225
PEVJCYPAFCUXEZ-UHFFFAOYSA-J
dicopper(2+) (phosphonatooxy)phosphonate
[Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Copper(II) pyrophosphate hydrate is used in printed circuit boards. It catalyzes the dimerization of isobutylene to diisobutylene. It is involved in the electrodeposition of copper-zinc alloys based electrolytes. Further, it is used in animal feed as a supplement. In addition to this, it is used in plating of copper on plastics, aluminum, and zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper (II) pyrophosphate hydrate
Color Azul
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.02 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) P2O7 43.5 to 48.5%