Learn More
Picolinato de cobre(II), 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15585946
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
14050-01-2
C12H8CuN2O4
307.75
GNWVUSJJFONIKF-UHFFFAOYSA-L
copper ii picolinate, unii-96e596pypp, copper picolinate, copper, bis picolinato, copper picolinate anhydrous, copper, bis 2-pyridinecarboxylato-kappan1,kappao2, copper 2+ ion dipicolinate, copper,bis 2-pyridinecarboxylato-kn1,ko2-, hydrate 1:2
14963587
cobre;piridina-2-carboxilato
C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+2]
14050-01-2
C12H8CuN2O4
307.75
GNWVUSJJFONIKF-UHFFFAOYSA-L
copper ii picolinate, unii-96e596pypp, copper picolinate, copper, bis picolinato, copper picolinate anhydrous, copper, bis 2-pyridinecarboxylato-kappan1,kappao2, copper 2+ ion dipicolinate, copper,bis 2-pyridinecarboxylato-kn1,ko2-, hydrate 1:2
14963587
cobre;piridina-2-carboxilato
C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+2]
Nombre del producto químico o material Copper(II) picolinate
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.75
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Authentic
Pérdida por secado 0.02
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) picolinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.