Learn More
Copper(II) picolinate, 98%, Acros Organics™
38.20€ - 282.80€
CAS 14050-01-2
Fórmula molecular C12H8CuN2O4
Molecular Weight (g/mol) 307.75
InChI Key GNWVUSJJFONIKF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii picolinate, unii-96e596pypp, copper picolinate, copper, bis picolinato, copper picolinate anhydrous, copper, bis 2-pyridinecarboxylato-kappan1,kappao2, copper 2+ ion dipicolinate, copper,bis 2-pyridinecarboxylato-kn1,ko2-, hydrate 1:2
PubChem CID 14963587
IUPAC Name copper;pyridine-2-carboxylate
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+2]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15565946 Ver documentos Acros Organics
457200010
1g 38.20€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-10-2019
Añadir a la cesta
15575946 Ver documentos Acros Organics
457200050
5g 107.30€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-10-2019
Añadir a la cesta
15585946 Ver documentos Acros Organics
457200250
25g 282.80€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
14050-01-2
307.75
copper ii picolinate, unii-96e596pypp, copper picolinate, copper, bis picolinato, copper picolinate anhydrous, copper, bis 2-pyridinecarboxylato-kappan1,kappao2, copper 2+ ion dipicolinate, copper,bis 2-pyridinecarboxylato-kn1,ko2-, hydrate 1:2
copper;pyridine-2-carboxylate
C12H8CuN2O4
GNWVUSJJFONIKF-UHFFFAOYSA-L
14963587
C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Copper(II) picolinate
98%
copper ii picolinate, unii-96e596pypp, copper picolinate, copper, bis picolinato, copper picolinate anhydrous, copper, bis 2-pyridinecarboxylato-kappan1,kappao2, copper 2+ ion dipicolinate, copper,bis 2-pyridinecarboxylato-kn1,ko2-, hydrate 1:2
C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].C1=CC=NC(=C1)C(=O)[O-].[Cu+2]
307.75
307.75
Authentic
Glass Bottle
14050-01-2
C12H8CuN2O4
GNWVUSJJFONIKF-UHFFFAOYSA-L
copper;pyridine-2-carboxylate
14963587
98%
0.02
1g
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Copper(II) picolinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.