Learn More
Alfa Aesar™ Copper(II) phthalocyanine
Marca:  Alfa Aesar™ 043650.09
Detalles adicionales : CAS : 147-14-8 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375867
  • 47.50€ / 10 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
147-14-8
C32H16CuN8
MFCD00010719
C.I. 74160; Pigment Blue 15
Especificación
Copper (II) phthalocyanine
147-14-8
Blue to Purple
MFCD00010719
14,2520
576.08
350°C
10g
C32H16CuN8
4121848
C.I. 74160; Pigment Blue 15
Powder