Learn More
Óxido de cobre(II), +99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 221280025
Detalles adicionales : CAS : 1317-38-0 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10016143
  • 432.00€ / 2.50 Kg
Envío estimado: 02-03-2022
1317-38-0
79.54
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
14829
O=[Cu]
CuO
MFCD00010979
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
oxocobre
Especificaciones
Copper(II) oxide
1317-38-0
CuO
MFCD00010979
15, 2636
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids- slowly soluble in nh3,soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions,practically insoluble in alcohol
O=[Cu]
79.54
79.54
99+%
50ppm max
Passes Test
500ppm max.
Frasco de plástico
0.02% max.
1326.0°C
p.a.
99% min. (Complexometry)
CuO
04,108; 05,161
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
oxocobre
14829
Polvo
500ppm max.
50ppm max.
0.02% max. (in dilute HCl)
0.002% max.
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol
Negro
2.5kg
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Copper(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
SDS Documentos
Certificados