Learn More
Óxido de cobre(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Copper(II) oxide |
Punto de fusión | 1326.0°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Negro |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | CuO |
Fieser | 04,108; 05,161 |
Índice Merck | 15, 2636 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper(II) oxide
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .