Learn More
Copper(II) oxide, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 012299.A9
Detalles adicionales : CAS : 1317-38-0 Peso : 10.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 10kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311659
  • 493.00€ / 10 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1317-38-0
79.545
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
14829
O=[Cu]
CuO
MFCD00010979
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, copper oxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
oxocopper
Especificaciones
Copper(II) oxide
97%
MFCD00010979
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, copper oxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
O=[Cu]
79.545
79.55
Black
1317-38-0
CuO
Black powder
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
oxocopper
14829
Powder
10kg