Learn More
Óxido de cobre(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10592791
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
1317-38-0
CuO
79.55
MFCD00010979
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
14829
[O--].[Cu++]
1317-38-0
CuO
79.55
MFCD00010979
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
14829
[O--].[Cu++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) oxide
Punto de fusión 1326.0°C
Nombre de nota 98%
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuO
Índice Merck 15, 2636
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC copper(2+) oxidandiide
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.54
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .